Få mere at vide
Fluoromethylcholine Chloride (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoromethylcholine Chloride |
| CAS | 459424-38-5 |
| Molekylær formel | C5H13ClFNO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Fluorocholine Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13FNO.ClH/c1-7(2,5-6)3-4-8;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(CF)CCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.61 |
| Formel vægt | 157.067 |