Få mere at vide
(Fluoromethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Fluoromethyl)benzene |
| CAS | 350-50-5 |
| Molekylær formel | C7 H7 F |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(Fluoromethyl)benzene, Benzyl Fluoride, α-Fluorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMIL | FCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | fluoromethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.129 |
| Formel vægt | 110.0532 |