Få mere at vide
Fluorometholone Acetate, Mikromol
Artikelnummer. 30458491
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30458491 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30458491 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0870.010100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluorometholone Acetate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorometholone Acetate
CAS 3801-06-7
Analyt- eller komponentnavne Fluorometholone Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 F O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-6α-methyl-, 17-acetate (6CI,7CI,8CI), (6α,11β)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Methyl-9α-fluoro-17-acetoxy-21-deoxyprednisolone, 6α-Methyl-9α-fluoro-21-desoxyprednisolone-17-acetate, Eflone, Flarex, Fluorometholone acetate, NSC 47438, Oxylone acetate, U 17323
InChI formel InChI=1S/C24H31FO5/c1-13-10-19-17-7-9-23(14(2)26,30-15(3)27)22(17,5)12-20(29)24(19,25)21(4)8-6-16(28)11-18(13)21/h6,8,11,13,17,19-20,29H,7,9-10,12H2,1-5H3/t13-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC navn [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 418.5
Mængde 100 mg
Formel vægt 418.2156 g/mol