Få mere at vide
Fluoromalonaldehydic Acid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoromalonaldehydic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3FO3/c4-2(1-5)3(6)7/h1-2H,(H,6,7) |
| Formel vægt | 106.0066 |