missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fluorol Yellow 088, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorol Yellow 088 |
| CAS | 81-37-8 |
| Molekylær formel | C22H16O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Fluorol 5G, 2,8-Dimethylnaphtho[3,2,1-kl]xanthene, 2,8-Dimethylceroxene, C.I. 45550, C.I. Fluorescent Brightener 74, C.I. Fluorescent Brightening Agent 74, C.I. Solvent Green 4, Fluorescent Brightener 74, Fluorescent Green Dye, Fluorescent Green LF, Solvent Green 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16O/c1-13-7-9-19-18(11-13)21-16-6-4-3-5-15(16)12-17-14(2)8-10-20(23-19)22(17)21/h3-12H,1-2H3 |
| SMIL | CN([C@@H]1[C@@H](N2CCCC2)C[C@]3(CCCO3)CC1)C(CC4=CC(Cl)=C(Cl)C=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.36 |
| Formel vægt | 296.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?