Få mere at vide
Fluorol Yellow 088, TRC
Artikelnummer. 30407985
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30407985 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30407985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6217252.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorol Yellow 088
CAS 81-37-8
Molekylær formel C22H16O
Mængde 2.5 g
Synonym Fluorol 5G, 2,8-Dimethylnaphtho[3,2,1-kl]xanthene, 2,8-Dimethylceroxene, C.I. 45550, C.I. Fluorescent Brightener 74, C.I. Fluorescent Brightening Agent 74, C.I. Solvent Green 4, Fluorescent Brightener 74, Fluorescent Green Dye, Fluorescent Green LF, Solvent Green 4
InChI formel InChI=1S/C22H16O/c1-13-7-9-19-18(11-13)21-16-6-4-3-5-15(16)12-17-14(2)8-10-20(23-19)22(17)21/h3-12H,1-2H3
SMIL CN([C@@H]1[C@@H](N2CCCC2)C[C@]3(CCCO3)CC1)C(CC4=CC(Cl)=C(Cl)C=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 296.36
Formel vægt 296.1201