Få mere at vide
Fluoroiodomethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoroiodomethane |
| CAS | 373-53-5 |
| Molekylær formel | C H2 F I |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Fluoromethyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/CH2FI/c2-1-3/h1H2 |
| SMIL | FCI |
| IUPAC navn | fluoro(iodo)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.93 |
| Formel vægt | 159.9185 |