Få mere at vide
Fluoroimid, TRC
Artikelnummer. 30006440
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006440 100 mg
30004230 1 g
30005215 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF591953100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41205-21-4
Molekylær formel C10 H4 Cl2 F N O2
Molekylvægt (g/mol) 260.05
Synonym 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide, Fluoroimide, Fluoromide, MK 23, N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, NSC 622384, Spartcide, Spat
IUPAC navn 3,4-dichlor-1-(4-fluorophenyl)pyrrol-2,5-dion
SMIL Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoroimide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
Formel vægt 258.9603