Få mere at vide
Fluoroglycofen-ethyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoroglycofen-ethyl |
| CAS | 77501-90-7 |
| Molekylær formel | C18 H13 Cl F3 N O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitro-, 2-ethoxy-2-oxoethyl ester, Compete, Fluoroglycofen-ethyl, RH 0265, Simtar, 2-Ethoxy-2-oxoethyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13ClF3NO7/c1-2-28-16(24)9-29-17(25)12-8-11(4-5-14(12)23(26)27)30-15-6-3-10(7-13(15)19)18(20,21)22/h3-8H,2,9H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2-ethoxy-2-oxoethyl) 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.75 |
| Formel vægt | 447.0333 |