Få mere at vide
Cytiva Prøve loops
Artikelnummer. 11340042 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11340042 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11340042 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18116124
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
På lager
Monteret FEP-slangeprøveløkker. Cytiva Prøveløkker leveres med hylstre og koblinger.
  • Slange i.d. 1,6 mm (0,063 tomme) od 1/8 tommer monteret med møtrik 5/16 tommer han og ferrules
  • 2 x Union UNF 5/16 in. hun-1/16 in. han leveret med prøvesløjfen
  • Fluorethenpropen (FEP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 ml