Få mere at vide
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6543034
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 15291866
Brand: Gibco™ A1896701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM har en baggrundsfluorescens, der er sammenlignelig med PBS og 90 % lavere end den, der udsendes af standard phenolrød fri –DMEM.
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM har en baggrundsfluorescens, der er sammenlignelig med PBS og 90 % lavere end den, der udsendes af standard phenolrød fri –DMEM. Formuleret til at inkludere de nødvendige næringsstoffer til rutinemæssig cellekultur, når det suppleres med 10 % føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ Supplement, FluoroBrite™ DMEM er designet til at forbedre signal-til-støj-forholdet mellem fluoroforer, hvilket gør det muligt for forskere at visualisere selv de svageste fluorescerende begivenheder i et miljø, der fremmer optimal cellesundhed. Yderligere funktioner omfatter:
  • Forbedring af fluorescenssignal under levende celle billeddannelse
  • DMEM-baseret for at hjælpe med at bevare cellesundheden
Levende celle fluorescensmikroskopi er en vigtig teknik til visualisering af fundamentalt vigtige og fysiologisk relevante biologiske begivenheder. En nøgleudfordring med denne teknik er evnen til at afbilde svage fluoroforer uden at forårsage celleskade, fotoblegning eller uønskede ændringer i cellesundheden. FluoroBrite™ DMEM hjælper med at løse disse problemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C). Beskyt mod lys.