Få mere at vide
Fluorborsyre, 50 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-134477 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10236540
Brand: Thermo Scientific Acros 196700250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16872-11-0 | BF4H | 87.812 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16872-11-0, 7732-18-5, 10043-35-3
Molekylær formel BF4H
Molekylvægt (g/mol) 87.812
MDL nummer MFCD00011345
InChI nøgle ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC navn hydron;tetrafluorborat
SMIL [H+].[B-](F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoroboric acid
Farve Hvid
Smeltepunkt -90.0°C
Kogepunkt 130.0°C
Tæthed 1.4100g/mL
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.41
Mængde 25 g
Lineær formel HBF4
Fysisk form Vedhæftende krystaller og/eller klumper
FN nummer 1775
Fieser 01, 394
Merck Index 15, 4180
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol
Formel vægt 87.81
Procent renhed 48 to 51% (Acid)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.