Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoroboric acid |
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | -90,0 °C |
| Kogepunkt | 130,0 °C |
| Tæthed | 1.4100g/mL |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.41 |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | HBF4 |
| Fysisk form | Vedhæftende krystaller og/eller klumper |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.