Få mere at vide
Falcon™ FluoroBlok™ 24 godt permeable understøtninger og ledsageplader
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Indeholder
Indsæt kun ledsageplader
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates er specielt designet til brug med Falcon eller Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts, så fordampning og forurening på grund af forkert lågpasning elimineres.
I fodringspositionen er pipetteadgang forbedret til væskehåndtering på den basolaterale side. Reagenser kan tilføjes hurtigt og konsekvent til tidsbestemte eksperimenter. Aspiration af medier fra brønden er lettere, hvilket reducerer risikoen for kontaminering.
I inkubationspositionen forbliver Falcon Cell Culture Inserts låst på plads i deres Falcon Companion Plate brønde. Medier vil ikke suge op mellem indsatsen og brøndvæggen. Det unikke Falcon-låg med lav fordampning giver et snoet luftpassagesystem, der reducerer fordampning og forurening.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Oversigt | Indsæt ledsagerplade |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 2 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Cellekulturindsats ledsageplade |
| Volumen (metrisk) Virker | 0,7 til 0,9 ml |
| Nå tælle | 24 |
| Vis mere |