Få mere at vide
Fluorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30391422
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30391422 250 g
1 options
Artikelnummer. 30391422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF588300250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorobenzene
CAS 462-06-6
Molekylær formel C6 H5 F
Mængde 250 g
Synonym Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride
InChI formel InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL Fc1ccccc1
IUPAC navn fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 96.1
Formel vægt 96.0375