Få mere at vide
Fluoroacetamide, TRC
Artikelnummer. 30404583
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404583 100 mg
30394902 500 mg
30402977 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30404583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF587080100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 640-19-7
Molekylær formel C2 H4 F N O
Molekylvægt (g/mol) 77.06
Synonym FAA, Acetamide, fluoro-
IUPAC navn 2-fluoroacetamide
SMIL NC(=O)CF
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoroacetamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formel vægt 77.0277