Få mere at vide
Cytiva Fluorgummi/NBR/Polyamid/Polyethylen/Polypropylen/Rustfrit stålmateriale AC Flow adapter
Shop alle Cytiva produkter
Tryk:
14,5 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De grundlæggende C-søjler har fast volumen, men kan opgraderes ved at tilføje disse flowadaptere (som holder sengens højde konstant og beskytter mod uopløselige partikler) og en termostatisk kappe. Tre justerbare flowadaptere er tilgængelige til C-søjleserien (AC 10, AC 16, og AC 26), hvilket gør det muligt at vælge sengehøjde, der passer til applikationen. Flowadaptere er tilgængelige for hver af søjlediametrene for at tillade optimale lejehøjder til hver applikation, ligesom termostatkapper til præcis temperaturkontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Temperatur (metrisk) Maks | 60 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Tryk | 14,5 psi |