Få mere at vide
Cytiva Fluoro Plastics/Fluoro Rubber/Glas Superloops
Artikelnummer. 10359227 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10359227 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10359227 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 19758501
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Superloop tillader indføring af store prøvevolumener i et væske-LC-system under tryk
Superloop tillader indføring af store prøvevolumener i et væske-LC-system under tryk. Den bruges sammen med injektionsventilen MV-7, INV-907, V9-Inj eller V9H-Inj og erstatter en simpel prøvesløjfe. Superloop fungerer sammen med 7-ports ventiler. En bevægelig forsegling skaber to kamre, således at buffer pumpet ind i det øvre kammer tvinger prøven fra det nedre kammer uden at blande eller fortynde prøven. Når tætningen når bunden af det nedre kammer, vil en bypass-kanal i Superloop 10mL og 50mL eller en titaniumventil i Superloop 150 ml tillader bufferen at følge prøven til kolonnen, hvis det ønskes.
  • Superloop kan bruges i forbindelse med 7-ports ventiler.
  • De patenterede enheder muliggør kontrolleret indlæsning af store prøver, enten i form af flere små injektioner eller en enkelt stor injektion.
  • De kan også bruges til at injicere pulser af en specifik bufferopløsning.
  • Fleksibel: injicer store eller små prøvevolumener.
  • Høj reproducerbarhed og genopretning.
  • Ingen gradientfortynding med indvendig bevægelig tætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Størrelse (metrisk) 30 mm dia. x 130 mm L
Maks. Tryk 40 bar
Temperatur (metrisk) Maks 4 °C til 40 °C
Til brug med (udstyr) Anvendes sammen med præparative kromatografisystemer fra GE Healthcare
Længde (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Volumen (metrisk) 10 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.