Få mere at vide
Cytiva Fluoro Plastics Fluoro Rubber Glas Superloop
Artikelnummer. 11340122 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11340122 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11340122 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 19785001
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Indfør store prøvevolumener i et væske-LC-system under tryk. Cytiva Fluoro Plastics Fluoro Rubber Glas Superloop bruges sammen med injektionsventilen MV-7, INV-907, V9-Inj eller V9H-Inj og erstatter en simpel prøvesløjfe.
  • Superloop kan bruges i forbindelse med 7-ports ventiler.
  • De patenterede enheder muliggør kontrolleret indlæsning af store prøver, enten i form af flere små injektioner eller en enkelt stor injektion.
  • De kan også bruges til at injicere pulser af en specifik bufferopløsning.
  • Fleksibel: injicer store eller små prøvevolumener.
  • Høj reproducerbarhed og genopretning.
  • Ingen gradientfortynding med indvendig bevægelig tætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Superloop
Materiale Fluoroplast, Fluorgummi, Glas
Volumen (metrisk) 50 ml