Få mere at vide
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidiniumhexafluorfosfat, 98%
Artikelnummer. 15451756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451756 5 g 5g
15441756 1 g 1g
15461756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54910.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 164298-23-1 | C5H12F7N2P | 264,128 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Fluoro-N,N,N′ ,N′ -tetramethylformamidiniumhexafluorphosphat bruges som reagens til syntese af kationiske antimikrobielle stofferβ -2,2-aminosyrederivater, filanthotoxin-analoger til hæmning af den ionotrope glutamatreceptor, småβ -peptidomimetika til antimikrobielle stoffer og hydrazonligering for at samle multifunktionelle virale nanopartikler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 164298-23-1
Molekylær formel C5H12F7N2P
Molekylvægt (g/mol) 264.128
MDL nummer MFCD02684443
InChI nøgle ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
PubChem CID 2774761
IUPAC navn [dimethylamino(fluor)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 104 °C til 111 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 264.12
Procent renhed 98%