Få mere at vide
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 15441756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441756 1 g 1g
15451756 5 g 5g
15461756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54910.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 164298-23-1 | C5H12F7N2P | 264.128 g/mol
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidiniumhexafluorphosphat bruges som reagens til syntese af kationiske antimikrobielle stofferβ -2,2-aminosyrederivater, filanthotoxin-analoger til hæmning af den ionotrope glutamatreceptor, småβ -peptidomimetika til antimikrobielle stoffer og hydrazonligering for at samle multifunktionelle virale nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluoro-N,N,N′ ,N′ -tetramethylformamidiniumhexafluorphosphat bruges som reagens til syntese af kationiske antimikrobielle stofferβ -2,2-aminosyrederivater, filanthotoxin-analoger til hæmning af den ionotrope glutamatreceptor, småβ -peptidomimetika til antimikrobielle stoffer og hydrazonligering for at samle multifunktionelle virale nanopartikler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 164298-23-1
Molekylær formel C5H12F7N2P
Molekylvægt (g/mol) 264.128
MDL nummer MFCD02684443
InChI nøgle ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
PubChem CID 2774761
IUPAC navn [dimethylamino(fluor)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 104°C to 111°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 264.12
Procent renhed 98%