Learn More
Fluor-N,N,N',N'-bis(tetramethylen)formamidiniumhexafluorphosphat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11348941 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
11348941 5 g Glasflaske 5g
11975711 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11348941 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 440360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 164298-25-3 | C9H16FN2·F6P | 316.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 164298-25-3
Molekylær formel C9H16FN2·F6P
Molekylvægt (g/mol) 316.2
InChI nøgle MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym btffh, bis tetramethylene fluoroformamidinium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, c9h16fn2.f6p, fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate t, 1e-1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate
PubChem CID 10935980
IUPAC navn 1-[fluor(pyrrolidin-1-ium-1-yliden)methyl]pyrrolidin;hexafluorphosphat
SMIL C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 152.0°C to 154.0°C
Farve Hvid
Elementær analyse 32.82 to 35.55% C, 8.51 to 9.21% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 316.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.