Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11895052 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Nominel:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Mængde:
1 g
5 g
Farve:
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
1g
5g
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Nominel Mængde Farve Pakningsstørrelse
11895052 15μ m 1 g Grøn 1g
11865042 80μ m 5 g Grøn 5g
11885042 100μ m 5 g Grøn 5g
11805052 120μ m 5 g Grøn 5g
11815052 140μ m 1 g Grøn 1g
11825052 140μ m 5 g Grøn 5g
11835052 160μ m 1 g Grøn 1g
11845052 160μ m 5 g Grøn 5g
11855052 5μ m 1 g Grøn 1g
11865052 5μ m 5 g Grøn 5g
11875052 10μ m 1 g Grøn 1g
11885052 10μ m 5 g Grøn 5g
11805062 15μ m 5 g Grøn 5g
11825062 25μ m 5 g Grøn 5g
11835062 30μ m 1 g Grøn 1g
11845062 30μ m 5 g Grøn 5g
11855062 40μ m 1 g Grøn 1g
11865062 40μ m 5 g Grøn 5g
11875062 50μ m 1 g Grøn 1g
11885062 50μ m 5 g Grøn 5g
11895062 70μ m 1 g Grøn 1g
11805072 70μ m 5 g Grøn 5g
11835072 100μ m 1 g Rød 1g
11845072 100μ m 5 g Rød 5g
11865072 5μ m 5 g Rød 5g
11885072 10μ m 5 g Rød 5g
11805082 15μ m 5 g Rød 5g
11815082 25μ m 1 g Rød 1g
11825082 25μ m 5 g Rød 5g
11835082 30μ m 1 g Rød 1g
11845082 30μ m 5 g Rød 5g
11895042 120μ m 1 g Grøn 1g
11875042 100μ m 1 g Grøn 1g
11855042 80μ m 1 g Grøn 1g
11895072 15μ m 1 g Rød 1g
11875072 10μ m 1 g Rød 1g
11815062 25μ m 1 g Grøn 1g
11855072 5μ m 1 g Rød 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Artikelnummer. 11895052 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 DKK
    2506.42 DKK / 1g
    Spare 1028.58 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forbedre følsomheden og detekterbarheden for analytiske metoder med fluorescerende partikler, der har lyse, tydelige farver.
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler, polymerpartikler, der er indfarvet indvendigt og har lyse, tydelige farver.
Fremstillet af polystyren, disse Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C). De kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller et fluorescensaktiveret cellesorteringsapparat. De kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV).
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales.
Indhold Tørfarvet polystyren (DVB) mikrosfærer
Farve Grøn
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Fluorescerende partikel
Farvetype Firefli Fluorescerende grøn (468/508nm)
Inkluderer Indlægsark
Antal celler 5,37 x 108 /gram
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <12%
Diameter (metrisk) middelværdi 15μ m
Diameter (metrisk) Nominel 15μ m
Diameter (metrisk) 15μ m