Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11875052 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Nominel:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Mængde:
1 g
5 g
Farve:
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
1g
5g
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Nominel | Mængde | Farve | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11875052 | 10μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11865042 | 80μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11885042 | 100μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11805052 | 120μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11815052 | 140μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11825052 | 140μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11835052 | 160μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11845052 | 160μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11855052 | 5μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11865052 | 5μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11885052 | 10μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11895052 | 15μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11805062 | 15μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11825062 | 25μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11835062 | 30μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11845062 | 30μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11855062 | 40μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11865062 | 40μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11875062 | 50μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11885062 | 50μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11895062 | 70μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11805072 | 70μ m | 5 g | Grøn | 5g |
| 11835072 | 100μ m | 1 g | Rød | 1g |
| 11845072 | 100μ m | 5 g | Rød | 5g |
| 11865072 | 5μ m | 5 g | Rød | 5g |
| 11885072 | 10μ m | 5 g | Rød | 5g |
| 11805082 | 15μ m | 5 g | Rød | 5g |
| 11815082 | 25μ m | 1 g | Rød | 1g |
| 11825082 | 25μ m | 5 g | Rød | 5g |
| 11835082 | 30μ m | 1 g | Rød | 1g |
| 11845082 | 30μ m | 5 g | Rød | 5g |
| 11895042 | 120μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11875042 | 100μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11855042 | 80μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11895072 | 15μ m | 1 g | Rød | 1g |
| 11875072 | 10μ m | 1 g | Rød | 1g |
| 11815062 | 25μ m | 1 g | Grøn | 1g |
| 11855072 | 5μ m | 1 g | Rød | 1g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11875052
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
353
-
2620.00 DKK
2428.66 DKK / 1g
Spare 191.34 DKK
7% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler, polymerpartikler, der er indfarvet indvendigt og har lyse, tydelige farver.
Fremstillet af polystyren, disse Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C). De kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller et fluorescensaktiveret cellesorteringsapparat. De kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV).
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
- Filter test
- Flowsporing
- Biologisk forskning
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales. |
| Indhold | Tørfarvet polystyren (DVB) mikrosfærer |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB) |
| Produkttype | Fluorescerende partikel |
| Farvetype | Firefli Fluorescerende grøn (468/508nm) |
| Inkluderer | Indlægsark |
| Antal celler | 1,81 x 109 /gram |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Mængde | 1 g |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 24 måneder |
| Ensartethed | <18% |
| Diameter (metrisk) middelværdi | 10μ m |
| Diameter (metrisk) Nominel | 10μ m |
| Diameter (metrisk) | 10μ m |
| Vis mere Vis mindre |