Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11855072 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Nominel:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Mængde:
1 g
5 g
Farve:
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11855072
Brand: Thermo Scientific™ 362
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre følsomheden og detekterbarheden for analytiske metoder med fluorescerende partikler, der har lyse, tydelige farver.
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler, polymerpartikler, der er indfarvet indvendigt og har lyse, tydelige farver.
Fremstillet af polystyren, disse Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C). De kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller et fluorescensaktiveret cellesorteringsapparat. De kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV).
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales.
Indhold Tørfarvet polystyren (DVB) mikrosfærer
Farve Rød
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Fluorescerende partikel
Farvetype Firefli Fluorescerende rød (542/612 nm)
Inkluderer Indlægsark
Antal celler 1,45 x 1010 /gram
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <18%
Diameter (metrisk) middelværdi 5μ m
Diameter (metrisk) Nominel 5μ m
Diameter (metrisk) 5μ m