Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler
Forbedre følsomheden og detekterbarheden for analytiske metoder med fluorescerende partikler, der har lyse, tydelige farver.
Brand:  Thermo Scientific™ 36-11
2409.61 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11835072
  • 2475.00 DKK / 1g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler, polymerpartikler, der er indfarvet indvendigt og har lyse, tydelige farver.
Fremstillet af polystyren, disse Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C). De kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller et fluorescensaktiveret cellesorteringsapparat. De kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV).
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel
Tørfarvet polystyren (DVB) mikrosfærer
Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Firefli Fluorescerende rød (542/612 nm)
1,81 x 106 /gram
1 g
Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
100μ m
100μ m
Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales.
Rød
Fluorescerende partikel
Indlægsark
1.05g/cm³
1,59 ved 589 nm (25 °C)
<7%
100μ m
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Specification Sheets
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne og røde tørre fluorescerende partikler > Fluorescerende rød; 100 μm; 1g