Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne partikulære markørpartikler
Artikelnummer. 11815042 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11815042
Brand: Thermo Scientific™ 341B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Markér effektivt risikozonen ved evaluering af regional iskæmi med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne partikulære markørpartikler.
Markér effektivt risikozonen ved evaluering af regional iskæmi med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Green Particulate Marker Partikler, strålende gulgrønne partikler, der sætter sig fast i kapillærerne. Disse partikler, der er nemme at se under fluorescerende belysning, er lavet af polymer, der indeholder et fluorescerende farvestof, der exciterer effektivt med en håndholdt UV-lampe (dvs. Wood's Lamp). De er sfæriske, 1-10 μm i diameter og har en densitet på 1,05 g/cm 3 , hvilket gør dem nemme at suspendere i et vandigt medium.
Forskellige farvestoffer og partikelmarkører er blevet brugt til at markere“ risikozone” ved evaluering af regional iskæmi. Disse omfatter Evans Blue, India Ink og Fluorescein. Disse farvestoffer har dog en tendens til hurtigt at migrere gennem hele vævet, hvilket gør risikozonen svær at identificere.
Fluorescerende partikelmarkører er effektive, fordi de sætter sig fast i kapillærerne og let kan ses under fluorescerende belysning. Partiklerne er stærkt belastede med farvestof, hvilket resulterer i en meget stærk fluorescens, som let kan ses. De er usynlige under hvidt lys, så det ikke-risikovæv kan undersøges for infarkt. Da farvestoffet er indlejret i det indre af partiklerne, udvasker det ikke eller forårsager vilkårlig farvning.
Anbefalet til:
Myokardieinfarktundersøgelser og anden biologisk forskning. Må ikke bruges til instrumentkalibrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales.
Indhold Tørfarvede polystyren divinylbenzen mikrosfærer
Farve Grøn
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Markør partikel
Farvetype Firefli™ Fluorescerende grøn (360/530 nm)
Inkluderer Materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) middelværdi 1 til 10μ m
Diameter (metrisk) Nominel 1 til 10μ m
Diameter (metrisk) 1 til 10μ m