Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne partikulære markørpartikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Markér effektivt risikozonen ved evaluering af regional iskæmi med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Green Particulate Marker Partikler, strålende gulgrønne partikler, der sætter sig fast i kapillærerne. Disse partikler, der er nemme at se under fluorescerende belysning, er lavet af polymer, der indeholder et fluorescerende farvestof, der exciterer effektivt med en håndholdt UV-lampe (dvs. Wood's Lamp). De er sfæriske, 1-10 μm i diameter og har en densitet på 1,05 g/cm 3 , hvilket gør dem nemme at suspendere i et vandigt medium.
Fluorescerende partikelmarkører er effektive, fordi de sætter sig fast i kapillærerne og let kan ses under fluorescerende belysning. Partiklerne er stærkt belastede med farvestof, hvilket resulterer i en meget stærk fluorescens, som let kan ses. De er usynlige under hvidt lys, så det ikke-risikovæv kan undersøges for infarkt. Da farvestoffet er indlejret i det indre af partiklerne, udvasker det ikke eller forårsager vilkårlig farvning.
Anbefalet til:
Myokardieinfarktundersøgelser og anden biologisk forskning. Må ikke bruges til instrumentkalibrering.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales. |
| Indhold | Tørfarvede polystyren divinylbenzen mikrosfærer |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB) |
| Produkttype | Markør partikel |
| Farvetype | Firefli™ Fluorescerende grøn (360/530 nm) |
| Inkluderer | Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |