Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerende Streptavidin-coatede partikler
Artikelnummer. p-4530411 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
5ml
Artikelnummer. 11864992
Brand: Thermo Scientific™ 29470701010350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle bindingsprocessen med et universelt bindingsreagens.
Forenkle bindingsprocessen med et universelt bindingsreagens ved at bruge Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerende Streptavidin-coatede partikler i en række applikationer såsom klinisk diagnostik, immuno/histologiske undersøgelser og forskning. Med et ekstremt bredt Stokes-skift hjælper europiumchelatpartikler med at forhindre uspecifik fluorescensinterferens. De er også fremragende til kvantitative membranbaserede hurtige assays, heterogene assays, luminescerende assays, forskningsapplikationer, fagocytoseundersøgelser, celleoverflademarkører og porestørrelsesbestemmelse.
Når de exciteres med UV-lys ved dets maksimale absorbansbølgelængde på 333 nm, udsender europiumchelatpartikler langvarig luminescens ved 613 nm, med en levetid på ca. 0,5 millisekunder, hvilket er omkring 10.000 til 100.000 gange længere end fluorophores levetid. Denne ekstremt lange levetid gør det muligt at anvende europium-partikler til tidsopløst fluorescens. Dette kan også reducere detektionsgrænserne for fluorescensassays i mange størrelsesordener ved at eliminere baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens.
  • Fluoro-Max Fluorescerende partikler fremstilles ved farvning OptiLink Carboxylat-modificerede partikler med europium chelat
  • Specielt designet til membran- eller automatiserede fluorometriske-baserede applikationer
  • Fås i standard 0.1μ M, 0,2μ M og 0,3μ M diametre
  • Farvet indvendigt for at forhindre farveudvaskning og for at sikre maksimal overfladeimmunreaktivitet
Fluoro-Max Fluorescerende fordele
  • Bind ligander uden farvestofinterferens
  • Farvefri overflade til kobling
  • Høj proteinbindingskapacitet
  • Adsorberer let proteiner
  • Optimer assays ved at kontrollere sensitivitet, specificitet og stabilitet
  • Optimeret syreindhold
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi og lateral flow, turbidimetriske og objektglasaggulationsassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof 0,05% natriumazid
Bindende Ejendom Streptavidin
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Fluorescerende rødfarvede polystyrenmikrosfærer i vand
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Immunhistologiske undersøgelser
Materiale Polystyren eller polystyren med Coploymer-podet overflade belagt med Streptavidin
Produkttype Fluorescerende Streptavidin-coatede partikler
Farvetype Europium chelat
Inkluderer Indlægsseddel med analysecertifikat
Parkeringsplads Biotinbinding af∼ 1000 pmol/mg
Partikeldensitet 1.06g/cm³
Mængde 100 mL
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Overflademodifikation Streptavidin
Ensartethed <5% CV
Diameter (metrisk) middelværdi 0,3μ m
Diameter (metrisk) Nominel 0,3μ m
Diameter (metrisk) 0,3μ m