Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerende Streptavidin-coatede partikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forenkle bindingsprocessen med et universelt bindingsreagens ved at bruge Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerende Streptavidin-coatede partikler i en række applikationer såsom klinisk diagnostik, immuno/histologiske undersøgelser og forskning. Med et ekstremt bredt Stokes-skift hjælper europiumchelatpartikler med at forhindre uspecifik fluorescensinterferens. De er også fremragende til kvantitative membranbaserede hurtige assays, heterogene assays, luminescerende assays, forskningsapplikationer, fagocytoseundersøgelser, celleoverflademarkører og porestørrelsesbestemmelse.
- Fremstillet ved farvning Thermo Scientific™ OptiLink™ Carboxylat-modificerede partikler med europium chelat
- Specielt designet til membran- eller automatiserede fluorometriske-baserede applikationer
- Fås i standard 0.1μ M, 0,2μ M og 0,3μ M diametre
- Farvet indvendigt for at forhindre farveudvaskning og for at sikre maksimal overfladeimmunreaktivitet
Fluoro-Max Fluorescerende fordele
- Bind ligander uden farvestofinterferens
- Farvefri overflade til kobling
- Høj proteinbindingskapacitet
- Adsorberer let proteiner
- Optimer assays ved at kontrollere sensitivitet, specificitet og stabilitet
- Optimeret syreindhold
Anbefalet til:
- Klinisk diagnostik
- Molekylær biologi
- Lateral flow, turbidimetriske og objektglasaggulationsassays
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | 0,05% natriumazid |
| Bindende Ejendom | Streptavidin |
| Koncentration | 1 % fast stof |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Fluorescerende rødfarvede polystyrenmikrosfærer i vand |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Immunhistologiske undersøgelser |
| Materiale | Polystyren eller polystyren med Coploymer-podet overflade belagt med Streptavidin |
| Produkttype | Fluorescerende Streptavidin-coatede partikler |
| Farvetype | Europium chelat |
| Vis mere |