Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler
Artikelnummer. 13573060 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) middelværdi:
0,1μ m
0,1, 0,2, 0,3μ m
0,2μ m
0,3μ m
Mængde:
1 ml
5 ml
3 x 1 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
5ml
Hver
Pakke med 3
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) middelværdi Mængde Pakningsstørrelse
13573060 0,1μ m 5 ml 5ml
11583293 0,1μ m 5 ml Hver
11814213 0,1μ m 100 ml 100ml
11824213 0,1μ m 1 ml 1ml
11834213 0,2μ m 5 ml 5ml
11844213 0,2μ m 100 ml 100ml
11854213 0,2μ m 1 ml 1ml
11864213 0,3μ m 5 ml 5ml
11874213 0,3μ m 100 ml 100ml
11884213 0,3μ m 1 ml 1ml
11854952 0,1, 0,2, 0,3μ m 3 x 1 ml Pakke med 3
11598453 0,1, 0,2, 0,3μ m 3 x 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13573060 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 93470350010150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5195.00 DKK
    4846.45 DKK / 5ml
    Spare 348.55 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Lavere detektionsgrænser for fluorescerende assays ved at begrænse baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens.
Lavere detektionsgrænser for fluorescerende assays ved at begrænse baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler. Fremstillet ved farvning Thermo Scientific™ OptiLink™ carboxylat-modificerede partikler med europium chelat, partikler er blevet specielt designet til membran eller automatiserede fluorometriske-baserede applikationer. Med et ekstremt bredt Stokes-skifte, Fluoro-Max europium-chelatpartikler hjælper med at forhindre uspecifik fluorescensinterferens.
Fluoro-Max Fluorescerende partikler er fremstillet af carboxylatmodificerede polystyrenpartikler, der indeholder indkapslet europiumchelatfarve. De fås i standarddiametre på 0,1, 0,2 eller 0,3 μm. Når disse partikler exciterer ved 333nm og udsender ved 613nm, gør de det med en meget lang levetid på cirka 0,5 millisekunder. Faktisk er dette omkring 10.000 til 100.000 gange levetiden for de fleste fluoroforer. Europium-chelatpartiklernes forlængede levetid gør det muligt at bruge dem i en lang række tidsopløste fluorescensapplikationer. Derudover kan man regne med, at de sænker detektionsgrænserne for fluorescerende assays flere gange, da de eliminerer baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens.
  • Indvendigt farvet for at sikre maksimal farveglans og farvemætning, hvilket resulterer i større følsomhed og forbedret læsbarhed af analysen. Eliminerer problemer forbundet med enzymbaserede analyser
  • Indkapslet farvestof forhindrer udvaskning i vandige medier og giver optimal overfladeimmunoreaktivitet
  • Farveproces forårsager ringe eller ingen hæmning af adsorption eller kovalent kobling af immunoglobulin G, hvilket resulterer i overlegen binding af protein til partiklerne
  • Velegnet til en række applikationer såsom klinisk diagnostik, immuno/histologiske undersøgelser og forskning
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi og lateral flow, turbidimetriske og objektglasaggulationsassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof 0,05% natriumazid
Bindende Ejendom Carboxylat-modificeret
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares i køleskab (2° til 8°C), når det ikke er i brug, men det må ikke fryses. Forsendelse ved omgivelsestemperatur. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Fluorescerende rødfarvede polystyrenmikrosfærer i vand
Farve Hvid
Materiale Polystyren eller polystyren med Coploymer-podet overflade
Produkttype Fluroescerende carboxylat-modificeret partikel
Farvetype Europium chelat
Inkluderer Indlægsseddel med analysecertifikat
Parkeringsplads 50 A²/gruppe
Partikeldensitet 1.06g/cm³
Mængde 5 ml
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 36 måneder
Overflademodifikation Carboxylat-modificeret
Ensartethed <5% CV
Diameter (metrisk) middelværdi 0,1μ m
Diameter (metrisk) Nominel 0,1μ m
Diameter (metrisk) 0,1μ m