Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lavere detektionsgrænser for fluorescerende assays ved at begrænse baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler. Fremstillet ved farvning Thermo Scientific™ OptiLink™ carboxylat-modificerede partikler med europium chelat, partikler er blevet specielt designet til membran eller automatiserede fluorometriske-baserede applikationer. Med et ekstremt bredt Stokes-skifte, Fluoro-Max europium-chelatpartikler hjælper med at forhindre uspecifik fluorescensinterferens.
- Indvendigt farvet for at sikre maksimal farveglans og farvemætning, hvilket resulterer i større følsomhed og forbedret læsbarhed af analysen. Eliminerer problemer forbundet med enzymbaserede analyser
- Indkapslet farvestof forhindrer udvaskning i vandige medier og giver optimal overfladeimmunoreaktivitet
- Farveproces forårsager ringe eller ingen hæmning af adsorption eller kovalent kobling af immunoglobulin G, hvilket resulterer i overlegen binding af protein til partiklerne
- Velegnet til en række applikationer såsom klinisk diagnostik, immuno/histologiske undersøgelser og forskning
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi og lateral flow, turbidimetriske og objektglasaggulationsassays
Tekniske data
Tekniske data
Tilsætningsstof | 0,05% natriumazid |
Bindende Ejendom | Carboxylat-modificeret |
Koncentration | 1 % fast stof |
Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares i køleskab (2° til 8°C), når det ikke er i brug, men det må ikke fryses. Forsendelse ved omgivelsestemperatur. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
Indhold | Fluorescerende rødfarvede polystyrenmikrosfærer i vand |
Farve | Hvid |
Materiale | Polystyren eller polystyren med Coploymer-podet overflade |
Produkttype | Fluroescerende carboxylat-modificeret partikel |
Farvetype | Europium chelat |
Inkluderer | Indlægsseddel med analysecertifikat |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
179212 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 93470720010150 |
232525 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 93470720010150 |
256221 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 93470720010150 |
260085 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 93470720010150 |
256193 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 93470720010150 |