Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler Artikelnummer.: 11844213
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler
Artikelnummer. 11844213 Shop alle Thermo Scientific produkter
0,2μ m, 100 mL, 100ml
Diameter (metrisk) middelværdi:
0,1μ m
0,1, 0,2, 0,3μ m
0,2μ m
0,3μ m
Mængde:
1 mL
5 mL
3 x 1 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
5ml
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 11844213
Brand: Thermo Scientific™ 93470520010350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lavere detektionsgrænser for fluorescerende assays ved at begrænse baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens.
Lavere detektionsgrænser for fluorescerende assays ved at begrænse baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler. Fremstillet ved farvning Thermo Scientific™ OptiLink™ carboxylat-modificerede partikler med europium chelat, partikler er blevet specielt designet til membran eller automatiserede fluorometriske-baserede applikationer. Med et ekstremt bredt Stokes-skifte, Fluoro-Max europium-chelatpartikler hjælper med at forhindre uspecifik fluorescensinterferens.
Fluoro-Max Fluorescerende partikler er fremstillet af carboxylatmodificerede polystyrenpartikler, der indeholder indkapslet europiumchelatfarve. De fås i standarddiametre på 0,1, 0,2 eller 0,3 μm. Når disse partikler exciterer ved 333nm og udsender ved 613nm, gør de det med en meget lang levetid på cirka 0,5 millisekunder. Faktisk er dette omkring 10.000 til 100.000 gange levetiden for de fleste fluoroforer. Europium-chelatpartiklernes forlængede levetid gør det muligt at bruge dem i en lang række tidsopløste fluorescensapplikationer. Derudover kan man regne med, at de sænker detektionsgrænserne for fluorescerende assays flere gange, da de eliminerer baggrundsinterferens fra relativt kortvarig matrixfluorescens.
  • Indvendigt farvet for at sikre maksimal farveglans og farvemætning, hvilket resulterer i større følsomhed og forbedret læsbarhed af analysen. Eliminerer problemer forbundet med enzymbaserede analyser
  • Indkapslet farvestof forhindrer udvaskning i vandige medier og giver optimal overfladeimmunoreaktivitet
  • Farveproces forårsager ringe eller ingen hæmning af adsorption eller kovalent kobling af immunoglobulin G, hvilket resulterer i overlegen binding af protein til partiklerne
  • Velegnet til en række applikationer såsom klinisk diagnostik, immuno/histologiske undersøgelser og forskning
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi og lateral flow, turbidimetriske og objektglasaggulationsassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof 0,05% natriumazid
Bindende Ejendom Carboxylat-modificeret
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares i køleskab (2° til 8°C), når det ikke er i brug, men det må ikke fryses. Forsendelse ved omgivelsestemperatur. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Fluorescerende rødfarvede polystyrenmikrosfærer i vand
Farve Hvid
Materiale Polystyren eller polystyren med Coploymer-podet overflade
Produkttype Fluroescerende carboxylat-modificeret partikel
Farvetype Europium chelat
Inkluderer Indlægsseddel med analysecertifikat
Parkeringsplads 20 A²/gruppe
Partikeldensitet 1.06g/cm³
Mængde 100 mL
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 36 måneder
Overflademodifikation Carboxylat-modificeret
Ensartethed <5% CV
Diameter (metrisk) middelværdi 0,2μ m
Diameter (metrisk) Nominel 0,2μ m
Diameter (metrisk) 0,2μ m
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer253282 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer93470520010350
Partinummer254762 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer93470520010350
Partinummer256456 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer93470520010350
Partinummer260213 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer93470520010350
Partinummer280489_STD.STK_1199 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 Artikelnummer93470520010350
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ Fluorescerende carboxylat-modificerede partikler >