Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max Farvede grønne vandige fluorescerende partikler
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Farvede grønne vandige fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11868393 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,04μ m
0,05μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,14 μm
0,20μ m
0,25μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,83 μm
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
2.2μ m
3.0μ m
5,0μ m
10,0μ m
Mængde:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
15ml
60ml
90ml
43 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11868393 | 0,10μ m | 15 ml | 15ml |
| 11543353 | 1.0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11878383 | 1.0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11888383 | 2.0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11898383 | 2.0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11808393 | 2.2μ m | 10 ml | 10ml |
| 11818393 | 2.2μ m | 60 ml | 60ml |
| 11828393 | 3.0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11838393 | 3.0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11523363 | 5,0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11858393 | 5,0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11898393 | 10,0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11878393 | 0,10μ m | 90 ml | 90ml |
| 11818403 | 0,14 μm | 90 ml | 90ml |
| 10628755 | 0,20μ m | 15 ml | 15ml |
| 11838403 | 0,20μ m | 90 ml | 90ml |
| 10516975 | 0,03μ m | 15 ml | 15ml |
| 11868403 | 0,25μ m | 15 ml | 15ml |
| 11878403 | 0,25μ m | 90 ml | 90ml |
| 11858403 | 0,03μ m | 90 ml | 90ml |
| 11888403 | 0,30μ m | 15 ml | 15ml |
| 11898403 | 0,30μ m | 90 ml | 90ml |
| 11808413 | 0,04μ m | 15 ml | 15ml |
| 11828413 | 0,40μ m | 15 ml | 15ml |
| 11838413 | 0,40μ m | 90 ml | 90ml |
| 11533323 | 0,04μ m | 90 ml | 90ml |
| 11868413 | 0,05μ m | 15 ml | 15ml |
| 11888413 | 0,50μ m | 15 ml | 15ml |
| 13415406 | 0,50μ m | 15 ml | 15ml |
| 11898413 | 0,50μ m | 90 ml | 90ml |
| 11878413 | 0,05μ m | 90 ml | 90ml |
| 11808423 | 0,60μ m | 15 ml | 15ml |
| 11818423 | 0,60μ m | 90 ml | 90ml |
| 11828423 | 0,70μ m | 15 ml | 15ml |
| 11838423 | 0,70μ m | 90 ml | 90ml |
| 11848423 | 0,08μ m | 15 ml | 15ml |
| 11854792 | 0,08μ m | 90 ml | 90ml |
| 11814862 | 0,09μ m | 15 ml | 15ml |
| 11824862 | 0,09μ m | 90 ml | 90ml |
| 11834862 | 0,90μ m | 15 ml | 15ml |
| 11844862 | 0,90μ m | 90 ml | 90ml |
| 11874792 | 0,83 μm | 90 ml | 90ml |
| 11888393 | 10,0μ m | 10 ml | 10ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11868393
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
G100
-
1765.00 DKK
1733.20 DKK / 15ml
Spare 31.80 DKK
1% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Funktioner:
- Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
- Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
- Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
- Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
- Filter test
- Flowsporing
- Biologisk forskning
Specifications
Specifications
| Tilsætningsstof | Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 1 % fast stof |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning. |
| Indhold | Farvede polystyren mikrosfærer i vand |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Fluorescerende partikel |
| Farvetype | Firefli™ Fluorescerende grøn (468/508nm) |
| Inkluderer | Indlægsark |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Mængde | 15 ml |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 24 måneder |
| Ensartethed | <10% |
| Diameter (metrisk) middelværdi | 0,1μ m |
| Diameter (metrisk) Nominel | 0,1μ m |
| Diameter (metrisk) | 0,10μ m |
| Show More Show Less |