Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Farvede grønne vandige fluorescerende partikler Artikelnummer.: 11854792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7535.00 DKK
    7347.90 DKK / 90ml
    Spare 187.10 DKK
    2% Slukket
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Farvede grønne vandige fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11854792 Shop alle Thermo Scientific produkter
0,08μ m, 90 mL, 90ml
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,04μ m
0,05μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0.14 μm
0,20μ m
0,25μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0.83 μm
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
2.2μ m
3.0μ m
5,0μ m
10,0μ m
Mængde:
10 mL
15 mL
60 mL
90 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
15ml
60ml
90ml
Artikelnummer. 11854792
Brand: Thermo Scientific™ G75B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7535.00 DKK
    7347.90 DKK / 90ml
    Spare 187.10 DKK
    2% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med grønne vandige fluorescerende partikler.
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
  • Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
  • Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
  • Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
  • Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Indhold Farvede polystyren mikrosfærer i vand
Farve Grøn
Materiale Polystyren
Produkttype Fluorescerende partikel
Farvetype Firefli™ Fluorescerende grøn (468/508nm)
Inkluderer Indlægsark
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 90 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <10%
Diameter (metrisk) middelværdi 0,08μ m
Diameter (metrisk) Nominel 0,08μ m
Diameter (metrisk) 0,08μ m
Produkttitel
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Farvede grønne vandige fluorescerende partikler >