Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Farvede grønne vandige fluorescerende partikler
Artikelnummer. 11814862 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,04μ m
0,05μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,14 μm
0,20μ m
0,25μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,83 μm
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
2.2μ m
3.0μ m
5,0μ m
10,0μ m
Mængde:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
15ml
60ml
90ml
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Mængde unitSize
11814862 0,09μ m 15 ml 15ml
11543353 1.0μ m 10 ml 10ml
11878383 1.0μ m 60 ml 60ml
11888383 2.0μ m 10 ml 10ml
11898383 2.0μ m 60 ml 60ml
11808393 2.2μ m 10 ml 10ml
11818393 2.2μ m 60 ml 60ml
11828393 3.0μ m 10 ml 10ml
11838393 3.0μ m 60 ml 60ml
11523363 5,0μ m 10 ml 10ml
11858393 5,0μ m 60 ml 60ml
11868393 0,10μ m 15 ml 15ml
11898393 10,0μ m 60 ml 60ml
11878393 0,10μ m 90 ml 90ml
11818403 0,14 μm 90 ml 90ml
10628755 0,20μ m 15 ml 15ml
11838403 0,20μ m 90 ml 90ml
10516975 0,03μ m 15 ml 15ml
11868403 0,25μ m 15 ml 15ml
11878403 0,25μ m 90 ml 90ml
11858403 0,03μ m 90 ml 90ml
11888403 0,30μ m 15 ml 15ml
11898403 0,30μ m 90 ml 90ml
11808413 0,04μ m 15 ml 15ml
11828413 0,40μ m 15 ml 15ml
11838413 0,40μ m 90 ml 90ml
11533323 0,04μ m 90 ml 90ml
11868413 0,05μ m 15 ml 15ml
11888413 0,50μ m 15 ml 15ml
13415406 0,50μ m 15 ml 15ml
11898413 0,50μ m 90 ml 90ml
11878413 0,05μ m 90 ml 90ml
11808423 0,60μ m 15 ml 15ml
11818423 0,60μ m 90 ml 90ml
11828423 0,70μ m 15 ml 15ml
11838423 0,70μ m 90 ml 90ml
11848423 0,08μ m 15 ml 15ml
11854792 0,08μ m 90 ml 90ml
11824862 0,09μ m 90 ml 90ml
11834862 0,90μ m 15 ml 15ml
11844862 0,90μ m 90 ml 90ml
11874792 0,83 μm 90 ml 90ml
11888393 10,0μ m 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Artikelnummer. 11814862 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. G85
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med grønne vandige fluorescerende partikler.
Forbedre følsomhed og sporbarhed for analytiske metoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Grønne vandige fluorescerende partikler, mikrosfæresuspensioner, der er indfarvet indvendigt og har lyse farver med høj kontrast.
Fluoro-Max fluorescerende partikler udsender lyse og tydelige farver, når de belyses af lys med kortere bølgelængder end emissionsbølgelængden, hvilket forbedrer deres kontrast og synlighed i forhold til baggrundsmaterialer. Disse internt farvede polymerpartikler udnytter den eksklusive Firefli™ proces til at inkorporere farvestoffet i hele polymermatrixen for at producere klare fluorescerende farver, minimere fotoblegning og forhindre farveudvaskning i vandige medier.
Funktioner:
  • Fremstillet af polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25 °C)
  • Vandige suspensioner pakkes som 1 % faststof
  • Kan påvises med et epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiveret cellesortering
  • Kan også detekteres ved hjælp af minerallys eller sort lys (UV)
Note:
Spektral information er omtrentlig og kun til reference. Farvestoffernes spektrale egenskaber afhænger af deres koncentration og fysiske miljø. De nøjagtige excitations- og emissionsmaksima kan variere afhængigt af partiklernes størrelse og sammensætning.
Anbefalet til:
  • Filter test
  • Flowsporing
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Spormængder af overfladeaktivt middel for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Indhold Farvede polystyren mikrosfærer i vand
Farve Grøn
Materiale Polystyren
Produkttype Fluorescerende partikel
Farvetype Firefli™ Fluorescerende grøn (468/508nm)
Inkluderer Indlægsark
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 15 ml
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <10%
Diameter (metrisk) middelværdi 0,09μ m
Diameter (metrisk) Nominel 0,09μ m
Diameter (metrisk) 0,09μ m