Få mere at vide
Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-mannopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-mannopyranoside |
| CAS | 24679-92-3 |
| Molekylær formel | C12H16F2O7 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16F2O7/c1-5(15)18-4-8-10(19-6(2)16)11(20-7(3)17)9(13)12(14)21-8/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11-,12?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1OC(F)[C@@H](F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S)-3,4-diacetyloxy-5,6-difluorooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.25 |
| Formel vægt | 310.0864 |