Få mere at vide
Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glukose, TRC
Artikelnummer. 30391740
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30391740 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30391740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59025050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose
CAS 86786-39-2
Molekylær formel C12 H16 F2 O7
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16F2O7/c1-5(15)18-4-8-10(19-6(2)16)11(20-7(3)17)9(13)12(14)21-8/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12?/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1OC(F)[C@H](F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R)-3,4-diacetyloxy-5,6-difluoroxan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 310.25
Formel vægt 310.0864