Få mere at vide
Fluorinert FC 40 (Teknisk grad), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorinert FC 40 (Technical Grade) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12F27N.C9F21N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33;10-1(11,5(18,19)20)3(14,15)7(24,25)31(9(28,29)30)8(26,27)4(16,17)2(12,13)6(21,22)23 |
| Formel vægt | 1191.93 |