Få mere at vide
Fluoridstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15618235 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15618235 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15618235 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ASF95Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
NaF0,1 mio
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoride Standard
Navn note Til kalibrering af ionselektive elektroder
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.42, 99.58
Analyt- eller komponentnavne Sodium fluoride,distilled water,conductivity or of similar purity
Molekylær formel FNa
MDL nummer MFCD00003524
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [F-].[Na+]
Element Natriumfluorid
IUPAC navn natrium; fluorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:28741
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug