Få mere at vide
Fluoridstandardopløsning (Ion HIQU), Chem Lab™
Tekniske data
Tekniske data
| Lugt | Lugtfri |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| pH | >11 |
| Opløselighed | Vandopløselig |
| Mængde | 500 mL |