Få mere at vide
Fluoridstandard til ionkromatografi (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) i vand (H 2 O), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11556653 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11556653 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11556653 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ICAS03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 DKK
    269.11 DKK / 100ml
    Spare 46.89 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet gravimetrisk af ultrarent materiale, testet og verificeret ved hjælp af en avanceret ionkromatograf og certificeret ved hjælp af det gravimetriske resultat, korrigeret for densitet, til en specifikation af± 0,2 %
  • Ionkromatografireferencestandard, ionkromatografireferencemateriale
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af ionkromatografistandarder) og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
  • Alle måleusikkerheder for produktet er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Oversigt Matrix: H₂O
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Fluoride
Fysisk form Væske
Koncentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Teknik Ionkromatografi, Anionmåling
Element Fluorid
Mængde 100 ml