Få mere at vide
Fluoropløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12992115 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12992115 250 mL 250ml
12982115 100 mL 100ml
12902125 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12992115 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 017 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 DKK
    515.63 DKK / 250ml
    Spare 189.37 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC navn natriumfluorid
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoride
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Enkeltkomponent standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 250 mL