Få mere at vide
Mettler Toledo™ Fluormembransæt
Artikelnummer. 10107211
Skift visning
Materiale:
Solid State membran
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10107211 Solid State membran 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10107211 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5375.00 DKK
    4466.09 DKK / 1 sæt
    Spare 908.91 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Til brug med (applikation) I guld Fluor ISE
Materiale Solid State membran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
pH-område 4 til 10