Få mere at vide
Fluorid ISE standardopløsning, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11967521
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11967521 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11967521 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51344775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    887.98 DKK / 500ml
    Spare 122.02 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Oversigt ISE standard F 1000 mg/L, 500 ml
Emballage 500 mL
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 500 mL