Få mere at vide
Fluorid, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™ F-1000∣ μg/ml
Artikelnummer. 11383647
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383647 100 mL 100ml
11495010 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035550.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1231.36 DKK
    1061.65 DKK / 100ml
    Spare 169.71 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-49-4 | FNa | 41,99 g/mol
Fluor, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™ , F∣ - 1000 μg/ml anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og i ionkromatografi. Det bruges til kalibrering af ionkromatografi og andre analytiske teknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4 , 7732-18-5
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC navn natrium; fluorid
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoride
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Opløselighed Ublandelig med vand
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium fluoride: 0.22%; Water: 99.78%