Få mere at vide
Fluoride Ion Chromatography Standard: F- @ 100μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Fluoride Ion Chromatography Standard: F- @ 100μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoride |
| CAS | 16984-48-8 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluoride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | F- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | F− |
| SMIL | [F-] |
| IUPAC navn | Fluoride |
| Vis mere |