Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorexon |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 622.54 |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | Suitable for calcium determination |
| UV-spektrometri | Complies |
| Farve | Brun/Orange til Orange/Gul |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |