Få mere at vide
R&D Systems™ Fluorescent Particle Array (10 peaks) Kit
Artikelnummer. 18670064 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
18670064 10 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 18670064 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP318584
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C. Do not freeze.
Til brug med (applikation) Flow Cytometry
Format Deionized water
Konserveringsmiddel 0.02% Sodium Azide
Produktlinje Novus
Mængde 10 x 1 ml