Få mere at vide
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (HEK293 cell line)
Shop alle Bio Techne produkter
:
100 μg
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Til brug med (applikation) | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. Membrane lipid dye (penetrates into exosome membrane). |
| Buffer | Cell culture media |
| Mængde | 100 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto